Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Artikelnummer. p-8872000 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Aerosoldichter Becher
Nicht versiegelter Becher
Packungsgröße:
2 PCS
2 Stück
Artikelnummer. 15125283
Marke: Thermo Scientific™ 75005723
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zubehör für den Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Max Tube Dimensions: Height <33 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 Standard or 2 Midi-Deepwell plates
Typ Nicht versiegelter Becher
Beschreibung Offene Becher (2/Packung) (keine aerosoldichten Deckel möglich)