Learn More
Eppendorf™ Becher für Rotor S-4x750
Artikelnummer. 15798369 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Behältertyp:
Plattenbecher (aerosoldicht)
Rundbecher
Menge:
2/Set.
4/Set.
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15798369
Marke: Eppendorf™ 5895124003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zentrifugenbecher für den Rotor S-4x750
  • Plattenbehälter S-4x750, 2/Set
  • Runder Behälter S-4x750, 4/Set
  • Runder Behälter S-4x750, 2/Set
  • Plattenbehälter S-4x750, 4/Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor S-4x750
Behältertyp Plattenbecher (aerosoldicht)
Menge 4/Set.