Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Becher und Deckel für Thermo Scientific™ TX-150 Ausschwingrotoren
Artikelnummer. p-4604419 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Becher
Becherdeckel
Fassungsvermögen:
4 x 145 ml
50 mL
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15165233
Marke: Thermo Scientific™ 75005702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Runde und konische Becher werden in Vierer-Sets angeboten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 x 145 ml
Typ Becher
Menge Set von 4
Beschreibung Rundbecher