Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Becher
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Zentrifuge noch flexibler einsetzen. Sigma™ Zentrifugenbecher eignen sich optimal für den Einsatz in Forschungslaboren.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13180
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Sigma Zentrifugen
- Lieferbar in einer Vielzahl an Formen und Größen
Spezifikation
Ausschwingrotoren 11180 und 11181 | |
200 mL | |
Rechteck | |
2/Pckg. |