Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Becher
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Zentrifuge noch flexibler einsetzen. Sigma™ Zentrifugenbecher eignen sich optimal für den Einsatz in Forschungslaboren.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Sigma Zentrifugen
- Lieferbar in einer Vielzahl an Formen und Größen
Spezifikation
Schwingkrotor 11150 und 85 mm Durchmesser Rundträger | |
750 mL | |
Rund | |
2/Pckg. |