Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Becher für Mikrotiterplatten
Ein hervorragendes Gefäß für die Aufnahme von Mikrotiterplatten während des Zentrifugationsprozesses.
790.00 € - 11465.00 €
Produktcode | Marke | Anzahl Plätze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Plätze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780739
|
Sigma Laborzentrifugen™
13845 |
Max. Plattenhöhe von 105 mm |
11465.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13405195
|
Sigma Laborzentrifugen™
13241 |
Max. Plattenhöhe 55 mm |
1020.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12605656
|
Sigma Laborzentrifugen™
13223 |
Max. Plattenhöhe von 50 mm |
790.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Für verschiedene Größen erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 2 Stück
Spezifikation
2/Pckg. |