Learn More
Buerkle™ Eimer zum Transport, Gießen und Mischen
Artikelnummer. 11971461 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,5 l
17 l
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11971461
Marke: Buerkle™ 23070017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Lagerung, Transport, Umgießen und Mischen. Buerkle™ Allzweckbehälter gewährleisten dank ihrer breiten Öffnung ein sicheres Entleeren und zeichnen sich außerdem durch einen robusten Griff aus.
  • Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
  • Mit Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 17 l
Graduierungen Ja
Material HDPE
Farbe Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 330 mm
Griffmaterial Kunststoff
Höhe (metrisch) 315 mm
Enthält Griff
Menge Je 1