Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Shop All Buchi Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Material (Beschichtung):
Kunststoff und Glas
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
- Sphärischer Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (35/20)
- Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
- Beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
- Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
- Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
- Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
- Lieferbar in Volumen von 50 bis 3000 ml
- Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
Specifications
Specifications
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Auffangkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Enthält | Kugelgelenk KS-35 |
| Material (Beschichtung) | Kunststoff und Glas |
| Form | Rund |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |