Learn More
BUCHI Verifikations-Kit bzw. Zubehoerteil: Veri
Für den Einsatz mit Schmelzpunktgeräten konzipiert.
Marke: BUCHI 037667
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beinhaltet: 4-Acetylbenzonitril, m-Toluinsäure, Sulfanilamid und Phenolphthalein
Beschreibung
Für den Einsatz mit Schmelzpunktgeräten konzipiert.Spezifikation
Set mit Prüfsubstanzen | |
B-545 Schmelzpunkt-Gerät | |
4-Acetylbenzonitril, m-Toluinsäure, Sulfanilamid und Phenolphthalein |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phenacetin, caffeine, vanillin