Learn More
BUCHI Kalibrier- und Verifikationsstandards für BUCHI Schmelzpunktgeräte
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
:
Kalibrierkit; Modell: B-540/545
Beschreibung
Beinhaltet
Vanillin, Koffein, Phenacetin
- Kalibrierungen und Überprüfungen nach Anleitung sorgen für einfache und zuverlässige Ergebnisse
- Konformität von 10 bis 400 °C gewährleistet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibrier-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Buchi B-540/545 Schmelzpunktgerät |
| Enthält | Vanillin, Koffein, Phenacetin |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido