Learn More
BUCHI Deckel B-491
Shop All Buchi Products
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Heizbad B-491, B-100
Unit Size:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Abdeckung oben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizbad B-491, B-100 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Energieeinsparung und Reduzierung der Verdampfung von Heizmedien |