Learn More
BUCHI PIEGE A FROID CPL.
Eleganter Kühlfallenkondensator aus Glas
Marke:  BUCHI 040645
Product Code. 12045502
  • 1875.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Kondensator vom Typ C mit Kühlfalleneinsatz für die Kühlung mit Trockeneis.
Inhalt:
  • Kondensatoraußenglas
  • Kondensatorinnenteile
  • Schraubverschlüsse
  • Schlauchanschlüsse
  • Tropfring aus Gummi
Specifications
Specifications
Kondensator vom Typ C mit Kühlfalleneinsatz für die Kühlung mit Trockeneis
Kühleraußenglas, Kühlerinnenraum, Schraubverschlüsse und Schlauchverbindungsstücke, Tropfring aus Gummi
Kondensator für Kühlfallen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers