Learn More
BUCHI Trocknungsflaschen für Rotationsverdampfer
Speziell geformte Kolben für die Pulvertrocknung
170.00 € - 258.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Typ | Trocknungsflasche für Pulver |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Material (Beschichtung) | Kunststoff und Glas |
Standard-Konusverbindung seitlich | 29,2/32 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Standard-Konusverbindung seitlich | Konus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Standard-Konusverbindung seitlich | Konus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10446761
|
BUCHI
000452 |
500 mL | 29,2/32 | 29,2/32 |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12034592
|
BUCHI
000454 |
2000 mL | 29,2/32 | 29,2/32 |
258.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10729782
|
BUCHI
000453 |
1000 mL | 29,2/32 | 29,2/32 |
181.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Rotavapor™ R 3 und R-210/R-215
- Erhältlich in verschiedenen Größen mit verschiedenen Standardverbindungen
Spezifikation
CE | |
Rotationsverdampfer | |
29,2/32 | |
60 °C |
Trocknungsflasche für Pulver | |
Kunststoff und Glas | |
29,2/32 |