Learn More
BUCHI Trockenkolben
1490.98 € - 2085.00 €
Spezifikation
Typ | Trockenkolben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotavapor R-220 EX |
Enthält | Burnt-in net weight |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12197790
|
BUCHI
028592 |
10,000 mL | Rotavapor R-220 EX | N/A | |||||
12107800
|
BUCHI
028593 |
20.000 mL | Rotavapor R-220 EX |
2085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Trockenkolben | |
Rotavapor R-220 EX | |
Burnt-in net weight |