Learn More
BUCHI Dichtung für Kaltfänger für Rotavapor™-Systeme
Dichtungen für Kondensator C/CR, O-Ring EPDM/PTFE. Dichtung zwischen Außenteil der Kühlfalle und Kaltfinger.
Marke:  BUCHI 027462
Artikelnummer. 12015462
  • 160.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bauart: PTFE/Viton komplett
  • Für den Einsatz mit Kondensatoren: C und CR
Spezifikation
Spezifikation
Kondensatordichtung
Trockeneiskondensator und Trockeneiskondensator mit Absperrventil