Learn More
BUCHI 1.500 ml-Becherkolben
Zweiteiliger Kolben bietet einfachen Zugriff auf das Produkt (nur Glaskolben)
Marke:  BUCHI 034140
Artikelnummer. 10091442
  • 266.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flacher Boden steht fest auf dem Labortisch
  • Kann mit stoßenden oder schäumenden Materialien oder auf einem Lyophilisator verwendet werden, um die Probe vollständig ohne Transfer zu trocknen
  • Fassungsvermögen: 1500mL.
  • Arbeitsvolumen: 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Becherkolben
Name des Produkts
BUCHI 1.500 ml-Becherkolben > Becherkolben; Größe: 1500 ml; Lieferumfang: Nur Kolben