Learn More
BUCHI Achat-Set mit Mörser und Stößel
Achatmörser und -stößel für hochreine Probenzerkleinerung.
Marke:  BUCHI 041867
Artikelnummer. 10484472
  • 345.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die polierte Oberfläche ist leicht zu reinigen und verhindert Kreuzkontaminationen.
Spezifikation
Spezifikation
Polierte Oberfläche
Mörser und Stiel
Agate