Learn More
BUCHI Zubehör für Siedepunktmessgerät
Siedepunktröhrchen für die Siwoloboff-Methode
Marke:  BUCHI 051850
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16865450
  • 169.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High precision for reliable resutls
  • Meets Siwoloboff and Eu Pharmacopeia standards
  • Designed for BUCHI melting and boiling point instruments
  • Compatible with other instruments
Spezifikation
Spezifikation
Boiling Point Capillaries
Borosilicate Glass 3.3
Autoclavable
0.8 mm
10/Pk.