Learn More
BUCHI Zubehör für Siedepunktmessgerät
Siedepunktröhrchen für die Siwoloboff-Methode
Marke:  BUCHI 019697
47.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12725063
  • 56.95 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Präzision für zuverlässige Rücksauger
  • Erfüllt die Standards Siwoloboff und EU-Arzneimittelbuch
  • Entwickelt für BUCHI Schmelz- und Siedepunkt-Instrumente
  • Kompatibel mit anderen Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt-Röhrchen
Zur reproduzierbaren Bestimmung des Siedepunkts
Borosilikatglas 3.3
Autoklavierbar
2,75 mm
Siedepunkt-Gerät
10 Stück/Pck.