Learn More
BUCHI Zubehör für Siedepunktmessgerät
Siedepunktröhrchen für die Siwoloboff-Methode
Marke: BUCHI 051890
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Präzision für zuverlässige Rücksauger
- Erfüllt die Standards Siwoloboff und EU-Arzneimittelbuch
- Entwickelt für BUCHI Schmelz- und Siedepunkt-Instrumente
- Kompatibel mit anderen Geräten
Spezifikation
Siedepunktkapillaren | |
Universal-Laborschläuche | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Autoklavierbar |
0,8 mm | |
Siedepunkt-Gerät | |
100 Stück/Pck. |