Learn More
Notrax Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Unique Bubble Design
Notrax Bubble Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
54.00 € - 141.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17752108
|
Notrax
417S0023GY |
91 cm | 60 cm |
54.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17772108
|
Notrax
417S0035GY |
150 cm | 91 cm |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17792098
|
Notrax
417C0024GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17712108
|
Notrax
417C0036GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17732108
|
Notrax
417C0048GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Lengthwise corrugated rib pattern for sure footing
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl
- Available with yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Grau | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |