Learn More
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer
BTXPress™ Electroporation Buffer is a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
Marke: BTX™ 450801
Beschreibung
Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist das erste Elektroporationsreagenz, das alle Anforderungen an eine leistungsstarke Transfektion erfüllt, ohne sich negativ auf die Steuerung Ihres Experiments oder Ihr Budget auszuwirken. Im Vergleich zu anderen kommerziellen Alternativen ermöglicht sie eine höhere Anzahl an Transfektionen und somit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Als universelle Lösung kann die BTXpress™ Elektroporationslösung in anderen Elektroporatoren, einschließlich dem Amaxa™, verwendet werden, um ähnliche Ergebnisse ohne die mit diesem Puffer-Kits in der Regel verbundenen hohen Kosten zu erzielen. Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist einzeln oder als Kit mit BTX™ -Küvetten Plus mit Transferpipetten erhältlich.
- Effiziente Transfektion durch Elektroporation
- Hocheffiziente Transfektion schwieriger Zelllinien
- Hohe Zellviabilität
- Geringe Toxizität führt zu einer verbesserten Zellviabilität
- Ein Puffer für alle Zelltypen
- Ein Puffer anstatt standardmäßigen Elektroporationspuffern für alle Säugetierzelltypen
Spezifikation
Universeller Elektroporationspuffer | |
Klar | |
Säugetiere | |
Zellen | |
Elektroporation | |
Transfektion über Elektroporation | |
Flasche | |
BTX Electroporation | |
2 ml | |
2 mL |
2 °C bis 8 °C | |
BTXpress Lösung, 2,0-ml-Flasche für bis zu 20 Reaktionen | |
Flasche | |
Keine (ohne Promotor) | |
BTX™ und andere Elektroporatoren | |
Nur 2 ml Puffer | |
20 | |
Elektroporationspuffer | |
Steril |