Learn More
BTX™ TWEEZERTRODE CABLE (for use with all Tweezertrodes
Zur Verwendung mit Tweezertrodes Elektroden
Marke: BTX™ 450204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Zum Anschließen an Elektroporationsgeneratoren.
- Länge 1.1 m
Spezifikation
In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Gentherapie, Proteinverabreichung | |
Adapter Banana Plug Cables, Red and Black (for use with Tweezertrodes and Adherent Cell Electrode) | |
3.5 ft. | |
Unsteril | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |
Tweezertrode | |
Red and Black Cable Set | |
1,1 m | |
Bananenkabel |