Learn More
BTX™ ECM™ 2001+ Embryomanipulierungssystem
BTX ECM™ 2001+ Elektrofusions- und Elektroporationsgeneratoren sind vielseitige Geräte, die sich ideal für Zellfusions- und Transfektionsanwendungen in Säugetierzellen eignen
Marke: BTX™ 452047
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Merkmale:
- Wechselstrom-Wellenform von 0.2 – 2.0 MHz
- Optionen für Wechselstrom-Sinuswelle und Gleichstrom-Rechteckwelle
- Rechteckige Wellen, Säugetier, Elektroporationsfähigkeiten
- Großer Spannungsbereich von 5 V bis 3000 V
- Voreingestellte Protokolle – umfassen die meisten gängigen Zellfusionsanwendungen
- Anwenderdefinierte Protokolle – Protokolle können unbegrenzt hinzugefügt und bearbeitet werden
- Erweiterte Programmierbarkeit – Kombination von bis zu 19 Wechselstrom-Schritten vor und nach Gleichstrom-Fusion
- Einfach zu bedienende, 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Elektrofusion aller Zelltypen; Generierung von Hybridomen; Zellkerntransfer; embryonale Manipulation; Transfektion von Säugetierzellen und -geweben; Transformation einiger Bakterien und Mikroorganismen | |
50/60 Hz | |
5 bis 3000 V | |
Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten) | |
Farb-Touchscreen | |
13 in. | |
13 in. | |
ECM 2001+ Generator, Mikroobjektträger, Runddraht, Rechteckdraht, Micrograbber Adapterkabel | |
40 bis 104 °F | |
AC-Sinuswelle: 1 bis 99 s, DC-Rechteckwelle: 10 bis 999 ms | |
Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C | |
22 lb. | |
11,25 in. | |
100 bis 240 V AC | |
85 μF | |
Ausgangskabel | |
Touchscreen-Display, Fußschalter | |
Nein |
Koaxialkammern, Mikroobjektträger, Meander Fusionskammer, Flachelektrode, Küvetten-Sicherheitshaube, BTX In-vivo-Spezialelektroden | |
Elektrofusionsgenerator und Elektroporator | |
Von 505 bis 3000 V (in 1 V-Schritten) | |
ECM 2001+ Embryomanipulierungssystem | |
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE | |
33 cm | |
33 cm | |
2 Jahre Garantie | |
1 bis 19 AC-Sinusimpulse, 1 bis 99 DC-Rechteckimpulse/Probe | |
4 bis 40 °C | |
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend) | |
10,0 kg | |
28,6 cm | |
Unsteril | |
3775 μF | |
<7 s | |
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.