Learn More
Thermo Scientific™ Bsm DNA Polymerase, large fragment (8 U/μL)
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen eine starke Strangverdrängungsaktivität erforderlich ist, mit dieser DNA-Polymerase, die eine hohe funktionale Ähnlichkeit zur Bst-DNA-Polymerase hat.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0691
66.40 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10364530
  • 83.00 € / 1600 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo ScientificBsm DNA-Polymerase, Large Fragment, ist ein Teil der DNA-Polymerase von Bacillus smithii, die 5'≥3'-Synthese von DNA katalysiert, jedoch keine 5'→3' und 3'→5' Exonuklease-Aktivitäten bietet. Bsm DNA-Polymerase, großes Fragment, hat eine starke Strangverdrängungsaktivität und ist in einem breiten Temperaturbereich von 30 °C bis 63 °C aktiv, wobei die Aktivität bei 60 °C optimal ist. Es ist ein Enzym mit hoher funktionaler Ähnlichkeit mit Bst DNA-Polymerase, Large Fragment, und kann dieses in den meisten Anwendungen ersetzen.
Nicht zur Verwendung in PCR geeignet.
Besondere Eigenschaften
  • Thermophile DNA-Polymerase mit hoher Strangverdrängungsaktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stand-alone enzyme
Bsm DNA-Polymerase
• 200 μl Bsm DNA-Polymerase, Large Fragment (8 U/μl)
• 1,25 ml 10-fach Bsm-Puffer
Bei -20 °C lagern.
Trockeneis
30 to 60 minutes
LAMP, RT-LAMP, WGA, RAM
1600 U
60°C
8 U/μL