Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(Sulfosuccinimidyl)Suberat)
Artikelnummer. 10249963 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Stück
50 Milligramm
8 Stück
Artikelnummer. 10249963
Marke: Thermo Scientific™ 21580
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit BS3; besteht aus Sulfo-NHS-Ester-Gruppen, die durch einen wasserlöslichen Spacerarm von 11,4 A getrennt sind, der für die Vernetzung von Zelloberflächenproteinen geeignet ist.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und nicht membrangängiger Amin-Amin-Crosslinker.
Leistungsmerkmale:
  • Vernetzung von Zelloberflächenproteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • Identifizierung von Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen durch chemische Vernetzung
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Identifizierung von Wechselwirkungen benachbarter Proteine
  • Proteinvernetzung zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Molekulargewicht 572.43
PEGyliert No
Länge des Spacer-Arms 11,4 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität No
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Single-use, Premium-grade
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PierceBS3,No-Weigh Format
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: BS3