Learn More
Paragon Scientific™ BS/U-Röhrchen-Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten
Artikelnummer. p-7161828
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,9 bis 3 cSt
2,0 bis 10 cSt
20 bis 100 cSt
200 bis 1000 cSt
2000 bis 10.000 cSt
6 bis 30 cSt
60 bis 300 cSt
600 bis 3000 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16080450
Marke: Paragon Scientific™ U01NC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
Viskositätsbereich 0,9 bis 3 cSt
Calibrated No
Ungefähre Konstante 0.003
ASTM-Nummern D 445, D 446
Zertifizierung/Konformität ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
Größe A
Vorlaufzeit 4 Wochen