Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer nach BS 718 für Mineralöl, aus Natronglas, Serie M 50 SP
Petroleum-Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.600 bis 0.650 g/ml
Marke: Brannan™ 10/453/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Oberflächenspannung von 0.600 bis 0.650 g/ml Shot-Beladung, Länge 270 mm, Unterteilungen 0.001 g/ml, Genauigkeit ±0.0006 g/ml. Kalibriert bei 15 °C.Spezifikation
Gehäuse 1Pack | |
0,001g/mL | |
ISO 387, ISO 649 | |
Stahlschrot | |
0,750 bis 0,800 g/ml |
M50 SP Petroleumdichtewasserzähler | |
0,001 g/mL | |
270 mm | |
Für die Ölindustrie und gemäß IP 160 |