Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M100, Sodaglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12819207
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 1,000 g/ml
1,100 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,300 g/ml
Enthält:
Kunststoff-Schutzröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12819207
Marke: Brannan™ 10/406/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Angabe der gemessenen relativen Dichte einer Flüssigkeit im Verhältnis zu Wasser. Brannan™ BS 718 M100 Dichte-Hydrometer werden aus Natronglas mit Stahlkies als Ballast sowie aus synthetischem Wachsharz gefertigt.
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ BS 718 M100 Hydrometer zur Dichtemessung bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • BS 718: 1991 ist allgemein an ISO 387 und ISO 649 angeglichen
  • Mit einer Bereichsspanne von 0.100 g/ml
  • Lieferbar für eine Vielzahl an relativen Dichtebereichen
  • Eingestellt bei 20 °C
  • Ein schützendes Kunststoffröhrchen ist im Lieferumfang enthalten
  • Lieferbar für sowohl geringe als auch mittlere Oberflächenspannung
  • 250 mm lang
  • Trennung alle 0.002 g/ml
Spezifikation
Menge 1/Packung
Typ M100 Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0.002 g/ml
Schritten 0,002 g/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Länge (metrisch) 250 mm
Enthält Kunststoff-Schutzröhrchen
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Baumé-Bereich 1,2 bis 1,3 g/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 1,200 bis 1,300 g/ml