Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,450 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | 0,002g/mL |
| Schritten | 0,002 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Baumé-Bereich | 0,8 bis 0,85 g/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung |
| Bereich der relativen Dichte | 0,800 bis 0,850 g/ml |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion