Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,450 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | 0,002g/mL |
| Schritten | 0,002 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlschrot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
| Bereich der relativen Dichte | 1,450 bis 1,500 g/ml |