Learn More
asecos™ Pinselbehältereinsatz
Für den Spülbehälter
Marke: asecos™ 8634
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Brush holder insert for rinsing tank.
- Dimensions: 23 x 13 cm
Spezifikation
Gray | |
Stahl | |
0.66 lb. | |
0.3 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Pinselbehältereinsatz > Brush holder Insert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur