Learn More
Karl Hecht™ Bürste für Messröhrchen für Haemometer
Die weiche Baumwollspitze vermeidet Beschädigungen an den Messrohren.
Marke:  Karl Hecht™ 40458010
Artikelnummer. 10153132
  • 5.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 140 x 60 x 9 mm
  • Hilft bei der Bestimmung des Hämoglobingehalts von Blutproben
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungspinsel
Reinigen von Hämometerröhrchen
Spitze aus weicher Baumwolle