Learn More
Brucin, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227773
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 357-57-3
Summenformel C23H26N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 394.46
MDL-Nummer MFCD00005942
InChI-Schlüssel RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonym brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC-Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]Oxepino[2,3,4-de]Pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-on
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brucine
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt 174.0°C to 179.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, IV, 7876
Merck Index 15, 1464
Spezifischer Drehzustand −123° (20°C c=2.5,CCl3)
Spezifische Drehung − 123.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and benzene, slightly soluble in ether, glycerol and, ethyl acetate
Formelmasse 394.46
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver