Learn More
Steris™ Browne™ Control™ Autoklavenanzeigenventile
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen. Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
Marke: Steris™ 7303AB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12240kg
Beschreibung
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen.Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
- Die Verwendung von Indikatoren, die TST Control™ emulieren wird für die Überwachung von Dampfsterilisationsverfahren poröser Materialien
- Verschiedene Farben
- Glasröhrchen
Spezifikation
Grüner Punkt | |
Autoklavieren | |
160 °C | |
Ja | |
Dampf, trockene Hitze |
Zur Überwachung von Sterilisationsprozessen mit poröser Beladung | |
Browne Kontrollröhrchen | |
100/Packung | |
60 min |