Learn More
Steris™ Browne™ Control™ Autoklavenanzeigenventile
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen. Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
Marke:  Steris™ 7301AB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12705335
  • 98.20 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen.Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
  • Die Verwendung von Indikatoren, die TST Control™ emulieren wird für die Überwachung von Dampfsterilisationsverfahren poröser Materialien
  • Verschiedene Farben
  • Glasröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarzer Punkt
Autoklavieren
121 °C
Ja
Dampf, trockene Hitze
Zur Überwachung von Sterilisationsprozessen mit poröser Beladung
Browne Kontrollröhrchen
100/Packung
15 min