Learn More
Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun
Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.
10.62 € - 2070.00 €
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Form | Rund |
Material | Polyethylen niederer Dichte |
Ersatzverschluss | LDPE-Schraubverschluss |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10609033
|
Kautex™
2000784583 |
50 ml | 76 mm | N/A | |||||
17888097
|
Kautex™
2000784583 |
50 ml | 76 mm |
2070.00 €
650 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10607832
|
Kautex™
2000784584 |
100 ml | 93,5 mm | N/A | |||||
17868107
|
Kautex™
2000784584 |
100 ml | 93,5 mm |
995.00 €
480 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10022283
|
Kautex™
2000784585 |
250 ml | 120 mm |
27.55 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17888107
|
Kautex™
2000784585 |
250 ml | 120 mm |
723.00 €
260 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10154263
|
Kautex™
2000784586 |
500 ml | 154 mm | N/A | |||||
17898107
|
Kautex™
2000784586 |
500 ml | 154 mm |
595.00 €
130 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15971471
|
Kautex™
2000784587 |
1000 ml | 205 mm | N/A | |||||
10458213
|
Kautex™
2000784587 |
1000 ml | 205 mm | N/A | |||||
17838117
|
Kautex™
2000784587 |
1000 ml | 205 mm |
422.00 €
56 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
- Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
- Rund
- Mit Verschluss
Spezifikation
Braun | |
Polyethylen niederer Dichte | |
Ja | |
Weithalsflaschen | |
Schraubverschluss |
Rund | |
LDPE-Schraubverschluss | |
Nein | |
LDPE |