missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun

Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.

Marke:  Kautex™ 2000784587

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10458213

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
  • Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
  • Rund
  • Mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
50 mm
LDPE
56
Je 1
Nein
Weithalsflasche
65 mm
Schraubverschluss
Braun
Rund
50 mm
LDPE-Schraubverschluss
Ja
205 mm
LDPE
95 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote