Learn More
Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun
Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.
Marke: Kautex™ 2000784586
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
- Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
- Rund
- Mit Verschluss
Spezifikation
500 ml | |
39.2 mm | |
Polyethylen niederer Dichte | |
130 | |
10/Packung | |
Nein | |
Weithalsflaschen | |
50 mm | |
Schraubverschluss |
Braun | |
Rund | |
39.2 mm | |
LDPE-Schraubverschluss | |
Ja | |
154 mm | |
LDPE | |
77 mm |