Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Polyethylenstopfen, braun
Artikelnummer. 11716722
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
Toleranz:
±0,025 ml
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
± 0,04 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11716722
Marke: Hirschmann™ 2640185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue, sichere Messung und Handhabung von lichtempfindlichen Stoffen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben aus Braunglas der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 210 mm
Fehlergrenze ±0.15 ml
Standard-Konusverbindung 14/23 NS Standardschliff
Toleranz ±0.15 ml
Graduated Ja
Klasse A