Learn More
Hirschmann™ Braunglasstopfen
Leichter, hohler Braunglasstopfen zum Schutz UV-empfindlicher Medien.
Marke: Hirschmann™ 8902393
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 252
Spezifikation
DIN 12 252 | |
NS 45/40 | |
Hexagonal |
Je 1 | |
Stopfen mit sechseckigem Kopf |