Learn More
Bromtriphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es gilt als reaktiveres Reagenz als Chlorotriphenylmethan für die Herstellung von Tritylestern. Es wird auch bei der Ein-Topf-Umwandlung von Aminosäuren in ihre N-Trityl-Derivate verwendet, wobei N,O-Ditritylierung und selektive Methanolyse des Tritylesters zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Heißessigsäure ist nahezu transparent.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es gilt als reaktiveres Reagenz als Chlorotriphenylmethan für die Herstellung von Tritylestern. Es wird auch bei der Ein-Topf-Umwandlung von Aminosäuren in ihre N-Trityl-Derivate verwendet, wobei N,O-Ditritylierung und selektive Methanolyse des Tritylesters zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Heißessigsäure ist nahezu transparent.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromotriphenylmethane |
Schmelzpunkt | 152°C to 156°C |
Siedepunkt | 230°C (15 mmHg) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Beilstein | 1878494 |
Formelmasse | 323.24 |
Reinheit (%) | 98% |