Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromthymolblau
Artikelnummer. 11413348
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11413348
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17746.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
Bromothymol Blue is a pH indicator used for measuring pH around 7 in pools and fish tanks. It operates in the pH range 6.0 to 7.6 due to the presence of an electron withdrawing and donating groups like bromine atoms and alkyl substitutents respectively. In the laboratory, it is used as a biological slide stain as well as used in obstetrics for detecting premature rupture of membranes. Further, it is used for the observation of photosynthetic activities and a respiratory indicator. In addition to this, it is used to define cell walls or nuclei under the microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromothymolblau ist ein pH-Indikator, der zur Messung des pH-Werts von rund 7 in Pools und Fischtanks verwendet wird. Wirkt im pH-Bereich von 6.0 bis 7.6, da eine elektronenziehende Gruppe sowie Elektronendonorgruppen wie Brominatome bzw. Alkylsubstituenten vorhanden sind. Im Labor wird es als biologische Objektträgerfärbung und in der Geburtshilfe zur Erkennung vorzeitiger Blasenbrüche eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Beobachtung photosynthetischer Aktivitäten und als Atemwegsindikator verwendet. Darüber hinaus wird es zur Definition von Zellwänden oder Zellkernen unter dem Mikroskop verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether und Alkalien. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-59-5
Summenformel C27H28Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 624.384
MDL-Nummer MFCD00005872
InChI-Schlüssel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue
Schmelzpunkt 200°C to 202°C
Beilstein 373934
Merck Index 14,1445
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether and alkalis. Slightly soluble in water.
Formelmasse 624.39
Menge 10 g