Learn More
Bromophenol Blaues Natriumsalz, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Bromophenol Blue Natriumsalz wird häufig als Tracking-Farbstoff in der Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromophenol Blue Sodium Salt |
Schmelzpunkt | 300°C |
CAS | 34725-61-6 |
Klarheit | Pass Test |
Extinktionskoeffizient | 800g(-1) cm(-1) min. |
Summenformel | C19H9Br4NaO5S |
Synonym | 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt |
Identifizierung | Pass Test |
InChI-Schlüssel | KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |