Learn More
Bromophenolblau, Pure, 0.04%ige Lösung, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical B/4630L/05
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
5875 | |
Blau | |
Flüssig |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
100 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Bromophenol blue solution 0.04% in methylated spirits
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Bromphenol blue