Learn More
Bromophenolblau, Pure, Indikator-Gütegrad, Feststoff, Fisher Chemical
97.80 € - 102.00 €
Spezifikation
Schmelzpunkt | 279°C |
---|---|
CAS | 115-39-9 |
Summenformel | C19H10Br4O5S |
MDL-Nummer | 5875 |
Formelmasse | 669.96g/mol |
Beschreibung
Bromophenol Blue, Pure, Indicator Grade, Solid
Spezifikation
279°C | |
C19H10Br4O5S | |
669.96g/mol | |
Rot-Violett |
115-39-9 | |
5875 | |
Glasgefäß | |
Fest |