Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau
Artikelnummer. 11488387
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11488387
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18469.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
It is employed as an electrophoresis tracking dye and also finds its uses as an industrial dye, a laboratory acid-base indicator and a biological stain to detect proteins and nucleic acids (absorbance at 610 nm), particularly when staining living tissues. In gel electrophoresis it can be used as a color marker and as a biological stain it can be used to stain proteins and nucleic acids. Bromophenol blue is an intermediate and is used as an acid-based indicator in the pH range of 3-4.6 where the color changes from yellow to blue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Er wird als Elektrophoresefarbstoff eingesetzt und findet seine Verwendung auch als Industriefarbstoff, als Säure-Basen-Indikator im Labor und als biologischer Farbstoff, um Proteine und Nukleinsäuren (Absorption bei 610 nm) nachzuweisen, insbesondere beim Färben lebender Gewebe. Bei der Gelelektrophorese kann es als Farbmarkierung und als biologisches Färbemittel zur Färbung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden. Bromophenolblau ist ein Zwischenprodukt und wird als säurehaltiger Indikator im pH-Bereich von 3 bis 4.6 verwendet, wo sich die Farbe von gelb nach blau ändert.
Löslichkeit
Frei löslich in NaOH. Besser löslich in Methyl- und Ethylalkoholen, Benzol und Essigsäure. Schwer löslich in Wasser (0.4 g/100 g) bei 20 °C. Löslich in Methanol (10 mg/ml).
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.0 (gelb) bis pH 4.6 (blau)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
MDL-Nummer MFCD00005875
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromphenol Blue
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Beilstein 61698
Merck Index 14,1444
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in NaOH. More soluble in methyl and ethyl alcohols ,benzene,and in acetic acid. Slightly soluble in water (0.4g/100g) at 20°C. Soluble in methanol (10mg/mL.).
Formelmasse 669.98
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g