Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenolblau, ACS Reagenz
Artikelnummer. p-3756513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10015540
Marke: Thermo Scientific Chemicals 403140050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
MDL-Nummer MFCD00005875
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
Schmelzpunkt 279.0°C
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 669.96
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Farbe Orange-rosa bis rot oder violett
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver