Learn More
(Brommethyl)Triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782594
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1034-49-7
Summenformel C19H17Br2P
Molekulargewicht (g/mol) 436.13
MDL-Nummer MFCD00011864
InChI-Schlüssel YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2733422
IUPAC-Name (bromomethyl)triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230.0°C to 235.0°C
Farbe Beige bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2P(C6H5)3Br
Menge 25 g
Formelmasse 436.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide