Learn More
(Brommethyl)Triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 230.0°C to 235.0°C |
Farbe | Beige bis rosa |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | BrCH2P(C6H5)3Br |
Menge | 5 g |